Learn More
3-Phenoxyphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11323216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323216 1 g 1g
11333216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12524.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 32852-81-6 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32852-81-6
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.247
Numero MDL MFCD00016826
InChI Key LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxyphenylacetic acid, 2-3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3-phenoxy, 3-phenoxyphenylaceticacid, m-phenoxyphenylacetic acid, acmc-20a35b, 3-phenoxybenzeneacetic acid, 3-phenoxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 141749
IUPAC Name 2-(3-phenoxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxyphenylacetic acid
Punto di fusione 88°C to 90°C
Quantità 1 g
Beilstein 2730540
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 98%