Learn More
3-phenoxyphenylboronic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10811891
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10811891 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10811891 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00180DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-phenoxyphenylboronic acid
CAS 221006-66-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H11BO3
Numero MDL MFCD07780272
Quantità 1 g
Sinonimo 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
InChI Key LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC Name (3-phenoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 214.03
PubChem CID 10130574
Peso formulazione 214.03
Percent Purity 97%