Learn More
3-Phenoxypropionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11453438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453438 1 g 1g
11463438 5 g 5g
11473438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17842.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7170-38-9 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7170-38-9
Formula molecolare C9H9O3
Molecular Weight (g/mol) 165.17
Numero MDL MFCD00002769
InChI Key BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
PubChem CID 81596
IUPAC Name 3-phenoxypropanoic acid
SMILES [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxypropionic acid
Punto di fusione 96°C to 99°C
Punti di ebollizione 243°C to 245°C
Quantità 1 g
Beilstein 1638040
Peso formulazione 166.17
Percent Purity ≥98%