Learn More
3-Phenoxypropyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30414941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414941 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414941 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31887025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxypropyl Bromide
CAS 588-63-6
Formula molecolare C9H11BrO
Quantità 25 g
Sinonimo 3-Bromopropoxy)benzene, 1-Bromo-3-phenoxypropane, 3-Bromo-1-phenoxypropane3-Bromopropyl Phenyl Ether, 3-Phenoxy-1-bromopropane, 3-Phenoxypropyl BromideNSC 2641, gamma-Phenoxypropyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES BrCCCOc1ccccc1
IUPAC Name 3-bromopropoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 215.09
Peso formulazione 213.9993