Learn More
(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10789205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10789205 1 g Amber Glass Bottle 1g
10133224 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10789205 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC76913DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 90564-77-5
Formula molecolare C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.191
Numero MDL MFCD06166274
InChI Key QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 4894507
IUPAC Name (3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%