Learn More
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate, 98%
Codice prodotto. 11419633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419633 1 g 1g
11429633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12427.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3414-94-6 | C8H7N3S | 177.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3414-94-6
Formula molecolare C8H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 177.23
Numero MDL MFCD00051814
InChI Key JRLMMJNORORYPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-phenyl-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-phenyl-s-triazole-3-thiol, 5-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl, 1,4-dihydro-5-phenyl-3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2-fenil-5-mercapto-1,3,4-triazolo italian, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,4-dihydro-5-phenyl
PubChem CID 698268
IUPAC Name 5-phenyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
SMILES S=C1NNC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Punto di fusione 253°C to 258°C
Quantità 1 g
Beilstein 135556
Peso formulazione 177.23 (Anhydrous)
Percent Purity 98%