Learn More
3-Phenyl-1-propylamine, 98%
Codice prodotto. 10765601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10765601 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10765601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130880250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-1-propylamine
Nota nome 98%
CAS 2038-57-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to White
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 221°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13N
Formula lineare C6H5(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.5240 to 1.526
Numero MDL MFCD00008224
Quantità 25 g
Beilstein 12, 1145
Gravità specifica 0.95
Sinonimo 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
InChI Key LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-phenylpropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 135.21
PubChem CID 16259
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenyl-1-propylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.