Learn More
3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11482200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482200 5 g 5g
11472200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482200 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28985.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329685-40-7
Formula molecolare C15H23BO2
Molecular Weight (g/mol) 246.16
Numero MDL MFCD09953505
InChI Key HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15605871
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantità 5 g
Peso formulazione 246.16
Percent Purity 97%