Learn More
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10196782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10196782 50 g Amber Glass Bottle 50g
10039271 1 g Amber Glass Bottle 1g
10049271 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10196782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00060EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1572-10-7
Formula molecolare C9H9N3
Molecular Weight (g/mol) 159.192
InChI Key PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC Name 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 50 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%