Learn More
3-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10177142
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10177142
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01317DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1134-49-2
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD01248821,MFCD05170017
InChI Key QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
IUPAC Name 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%