Learn More
3-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10184244
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10184244
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01317EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1134-49-2
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD01248821,MFCD05170017
InChI Key QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
IUPAC Name 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.