Learn More
3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole, TRC
Codice prodotto. 30012063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012063 10 mg 10mg
30003557 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012063 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33832010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28917-17-1
Formula molecolare C10 H8 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 172.183
Sinonimo 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC Name 3-phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Peso formulazione 172.0637
Percent Purity >95%