Learn More
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30052059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052059 25 mg 25mg
30050480 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052059 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0454.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 878784-75-9
Nomi componenti o analita 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C27 H33 N . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Alverine Citrate Imp. E (EP), Alverine Imp. E (EP), 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity E as Hydrochloride, Alverine Impurity E as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C27H33N.ClH/c1-4-13-25(14-5-1)19-10-22-28(23-11-20-26-15-6-2-7-16-26)24-12-21-27-17-8-3-9-18-27;/h1-9,13-18H,10-12,19-24H2;1H
SMILES Cl.C(CN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC Name 3-phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 408.02
Quantità 25 mg
Peso formulazione 407.238 g/mol