Learn More
3-Phenylacrylaldehyde oxime, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Phenylacrylaldehyde oxime |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 147.18 |