Learn More
3-Phenylacrylaldehyde oxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10649404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10649404 1 g 1g
10007102 10 g 10g
10624375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10649404 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09548DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 13372-81-1
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00019969
InChI Key RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Sinonimo cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
IUPAC Name (NE)-N-[(E)-3-phenylprop-2-enylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylacrylaldehyde oxime
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.18