Learn More
3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10798815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10798815 5 g 5g
10282932 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10798815 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09072DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10604-21-4
Formula molecolare C15H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 250.257
Numero MDL MFCD00219795
InChI Key UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
IUPAC Name 3-phenylcinnoline-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 250.26
Percent Purity 97%