Learn More
3-Phenylhydantoin, 95%
Codice prodotto. 15459438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15459438 250 mg 250mg
15449438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15459438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63009.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2221-13-8 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2221-13-8
Formula molecolare C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.18
Numero MDL MFCD00209486
InChI Key RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 227930
IUPAC Name 3-phenylimidazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1CNC(=O)N1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylhydantoin
Colore White
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid