Learn More
(3-Phenylisoxazol-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10794277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794277 5 g Amber Glass Bottle 5g
10737685 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10452074 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794277 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64513DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 54408-35-4
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.203
InChI Key AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
IUPAC Name (3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 95%