Learn More
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10706725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706725 5 g Amber Glass Bottle 5g
10396704 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10706725 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64501DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14442-12-7
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD01936010
InChI Key YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
PubChem CID 737474
IUPAC Name 3-phenyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%