Learn More
3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone, TRC
Codice prodotto. 30419952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419952 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419952 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3354955MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
CAS 1290541-46-6
Formula molecolare C12 H17 N3 O6
Quantità 5 mg
Sinonimo BO 2
InChI Formula InChI=1S/C12H17N3O6/c1-2-20-11(18)6-4-15(12(19)14-10(6)13)9-3-7(17)8(5-16)21-9/h4,7-9,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,19)/t7-,8+,9+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
IUPAC Name ethyl 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidine-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 299.28
Peso formulazione 299.112