Learn More
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol |
| CAS | 1034082-96-6 |
| Formula molecolare | C12H19NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMILES | OCCC(CCO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 3-(benzylamino)pentane-1,5-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.28 |
| Peso formulazione | 209.1416 |