Learn More
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Codice prodotto. 30421545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421545 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421545 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP327170100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Formula molecolare C12H19NO2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
SMILES OCCC(CCO)NCc1ccccc1
IUPAC Name 3-(benzylamino)pentane-1,5-diol
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Peso formulazione 209.1416