Learn More
3-Phenylphenol, 90%
Codice prodotto. 10647474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647474 5 g Bottiglia in vetro 5g
10567562 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417660050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 580-51-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 580-51-8
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00002294
InChI Key UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-3-ol, biphenyl-3-ol, m-phenylphenol, m-hydroxydiphenyl, 3-biphenylol, m-hydroxybiphenyl, 3-hydroxydiphenyl, 3-phenyl phenol, unii-zu11x47h4o
PubChem CID 11381
ChEBI CHEBI:34338
IUPAC Name 3-phenylphenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylphenol
Nota nome 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 72.0°C to 80.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: organic solvents: ethanol,diethyl ether,chlorof,benzene,pyridine
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1'-Biphenyl]-3-ol