Learn More
3-Phenylpropionaldehyde, 94.9%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11413562 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11413562 100 g
11403562 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413562 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215619680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Identificatori chimici
CAS 104-53-0
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.178
InChI Key YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC Name 3-phenylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropionaldehyde
Colore Colorless
Densità 1.01g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 100 g
Peso formulazione 134.2
Percent Purity 0.949
Forma fisica Liquid