Learn More
3-Phenylpropiophenone, 98%
Codice prodotto. 11317266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11317266 10 g 10g
11327266 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11317266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09173.09
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1083-30-3 | C15H14O | 210.276 g/mol
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1083-30-3
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.276
Numero MDL MFCD00039563
InChI Key QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
IUPAC Name 1,3-diphenylpropan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropiophenone
Punto di fusione 68°C to 73°C
Quantità 10 g
Beilstein 1910661
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.