Learn More
3-Phenylpropylamine, TRC
Codice prodotto. 30414853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414853 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33605550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropylamine
CAS 2038-57-5
Formula molecolare C9 H13 N
Quantità 50 g
Sinonimo Benzenepropanamine, Propylamine','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Phenylpropan-1-yl)amine, 1-Amino-3-phenylpropane, 3-Phenyl-1-aminopropane, 3-Phenyl-1-propanamine, 3-Phenyl-n-propylamine, 3-Phenylpropanamine, 3-Phenylpropylamine, Hydrocinnamylamine, NSC 87080, Phenpropylamine, γ-Phenyl-n-propylamine, γ-Phenylpropylamine
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
SMILES NCCCc1ccccc1
IUPAC Name 3-phenylpropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Peso formulazione 135.1048