Learn More
3-Phenylpropyne, TRC
Codice prodotto. 30426411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426411 10 g 10g
30418711 2.5 g 2.50g
30422786 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33629010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10147-11-2
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Sinonimo 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
IUPAC Name prop-2-ynylbenzene
SMILES C#CCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropyne
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Peso formulazione 116.0626