Learn More
3-Phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15411066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411066 1 g 1g
15421066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15411066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54339.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1083326-28-6 | Molecular Formula: C17H21BN2O4S | Molecular Weight: 360.235 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1083326-28-6
Formula molecolare C17H21BN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 360.235
Numero MDL MFCD13190589
InChI Key UXJVHVXONVGHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 3-phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinyl benzenesulfonamide, n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide
PubChem CID 52936632
IUPAC Name N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-yl]benzenesulfonamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 360.24
Percent Purity 96%