Learn More
3-(Phenylthio)thiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10354572 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10354572 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04597DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H8S2
Numero MDL MFCD00052043
Quantità 1 g
Sinonimo 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
InChI Key WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-(phenylsulfanyl)thiophene
Molecular Weight (g/mol) 192.29
PubChem CID 2778902
Peso formulazione 192.31
Percent Purity 97%