Learn More
3-(Phenylthio)thiophene, 97%
Codice prodotto. 11414304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11414304 1 g 1g
11424304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414304 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12585.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16718-11-9
Formula molecolare C10H8S2
Molecular Weight (g/mol) 192.29
Numero MDL MFCD00052043
InChI Key WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
PubChem CID 2778902
IUPAC Name 3-phenylsulfanylthiophene
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Phenylthio)thiophene
Punti di ebollizione 111°C to 112°C (0.6 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.3
Percent Purity 97%