Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Phenyltoluene |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 4°C to 5°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.0100g/mL |
| Punti di ebollizione | 272°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |