Learn More
3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30373001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30373001 250 mg
30372666 100 mg
30379834 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30373001 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD462610250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17137-11-0
Formula molecolare C11H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 237.64
Sinonimo 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
IUPAC Name 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoyl chloride
SMILES ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Peso formulazione 237.0193