Learn More
3-Phthalimidopropionic acid, 98%
Codice prodotto. 11363127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363127 5 g 5g
11353127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13535.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3339-73-9 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3339-73-9
Formula molecolare C11H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 219.196
Numero MDL MFCD00023096
InChI Key DXXHRZUOTPMGEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phthalimidopropionic acid, 3-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-propanoic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, 3-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 3-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, pht-beta-ala-oh, b-phthalimidopropionic acid, 3-phthalimidopropanoic acid, n-phthaloyl-beta-alanine, phthalyl-.beta.-alanine
PubChem CID 76859
IUPAC Name 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phthalimidopropionic acid
Punto di fusione 151°C to 153°C
Quantità 5 g
Beilstein 15570
Peso formulazione 219.2
Percent Purity 98%