Learn More
3-Picoline, 99%
Codice prodotto. 11477876
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11477876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14012.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.129 g/mol
3-Picoline is used as a precursor in pharmaceuticals and agricultural industries. It acts as a precursor to 3-cyanopyridine, niacin, vitamin-B. It is an antidote for organophosphate poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Picoline is used as a precursor in pharmaceuticals and agricultural industries. It acts as a precursor to 3-cyanopyridine, niacin, vitamin-B. It is an antidote for organophosphate poisoning.
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, acetone, carbon tetrachloride.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with acids, acid chlorides and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-99-6
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.129
Numero MDL MFCD00006402
InChI Key ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC Name 3-methylpyridine
SMILES CC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Picoline
Punto di fusione -18°C
Densità 0.955
Punti di ebollizione 143°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Indice di rifrazione 1.5055
Quantità 100 mL
Numero UN UN2313
Beilstein 1366
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7401
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,acetone,carbon tetrachloride.
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylpyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methylpyridine