Learn More
Alfa Aesar™ 3-Picoline N-oxide, 98%
Codice prodotto. 11454284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454284 500 g 500g
11444284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454284 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A12578.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1003-73-2
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00006203
InChI Key DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC Name 3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Picoline N-oxide
Punto di fusione 36°C to 40°C
Densità 1.13
Punti di ebollizione 150°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 155°C (311°F)
Quantità 500 g
Beilstein 106327
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%