Learn More
3-Picoline-N-oxide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10081310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081310 100 g Bottiglia in vetro 100g
10511381 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10081310 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131151000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1003-73-2
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006203
InChI Key DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC Name 3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Picoline-N-oxide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 40°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 150°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Picoline-N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.