Learn More
3-Picolyl chloride hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10152990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10152990 25 g Bottiglia in vetro 25g
10026253 5 g Bottiglia in vetro 5g
10785601 100 g Bottiglia in vetro 100g
10269503 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10152990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131190250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6959-48-4
Formula molecolare C6H6ClN·HCl
Molecular Weight (g/mol) 164.04
Numero MDL MFCD00012818
InChI Key UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC Name 3-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Picolyl chloride hydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 143°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 820g/L
Peso formulazione 164.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder