Learn More
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole (>90%), TRC
Codice prodotto. 30426286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426286 100 mg -
30410428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30426286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP475523100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87691-89-2
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Sinonimo 1-(Benzisoxazol-3-yl)piperazine, 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)piperazine, 3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isoxazole, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-Piperazino-1,2-benzisoxazole
IUPAC Name 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)c2noc3ccccc23
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Peso formulazione 203.1059