Learn More
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 12095400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12095400 5 g 5g
12085400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12095400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 87691-89-2
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.24
InChI Key ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC Name 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.