Learn More
3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10538053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10538053 1 g 1g
10312115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10538053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45214DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 93138-55-7
Formula molecolare C12H18N2
Molecular Weight (g/mol) 190.29
Numero MDL MFCD04114502
InChI Key SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
PubChem CID 6484331
IUPAC Name 3-(piperidin-1-ylmethyl)aniline
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.29
Percent Purity 97%