Learn More
3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 204.32 |
Percent Purity | 97% |