Learn More
3-Piperidinobenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10525963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10525963 1 g Amber Glass Bottle 1g
10452083 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10133724 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10525963 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 669050-72-0
Formula molecolare C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.258
InChI Key FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC Name 3-piperidin-1-ylbenzaldehyde
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Piperidinobenzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 95%