Learn More
(3-Piperidinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10630725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10630725 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10197352 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10630725 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 852180-58-6
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.274
Numero MDL MFCD07772816
InChI Key HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
PubChem CID 7162330
IUPAC Name (3-piperidin-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Piperidinophenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 97%