Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
Codice prodotto. 17397289 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
17 cm
23 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17397289 17 cm pezzi 200
17307299 23 cm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17397289
Spedizione stimata: 25-03-2027
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • Constructed from a combination of pleated clear, polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene), with soft tie strings
  • Manufactured in systems complying ISO 13485:2016 requirements
  • Certified Sterile
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Sterilità Sterile
Stile Pleated with Ties
Certificazione/Conformità The masks are rigorously tested and manufactured in an ISO 13485 certified environment. The tests are validated by an independent control laboratory. This product is not a medical device in context of Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/42/EEC nor personal protective equipment in context of Regulation (EU) 2016/425. Each batch is sterilized following ISO 11137 and substantiate a sterility assurance level SAL 10−6 according to ISO 11137-2:2013.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Industrial Use Only
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm