Learn More
3-Propionylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15244388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15244388 5 g 5g
15234388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15244388 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1570-48-5
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
InChI Key VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
PubChem CID 74074
IUPAC Name 1-pyridin-3-ylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Propionylpyridine
Punti di ebollizione 106.0°C (3.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Propionylpyridine, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.