Learn More
3-Pyrazolidinone hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10397421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10397421 1 g Bottiglia in vetro 1g
10307431 5 g Bottiglia in vetro 5g
11976211 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10397421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1752-88-1
Formula molecolare C3H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Numero MDL MFCD00043787
InChI Key HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
SMILES [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name pyrazolidin-3-one;hydrochloride
Peso formulazione 122.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder