Learn More
3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10764964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764964 1 g Amber Glass Bottle 1g
10124014 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764964 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 137386-78-8
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
Numero MDL MFCD03840110
InChI Key YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
PubChem CID 2735363
IUPAC Name 3-pyridin-2-yloxybenzaldehyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%