Learn More
3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 215.21 |
| Percent Purity | 95% |