Learn More
3-Pyridin-3-ylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10239722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10239722 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10249722 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239722 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39814CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 57976-57-5
Formula molecolare C11H10N2
Molecular Weight (g/mol) 170.215
InChI Key YTJQJGKMRLQBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridin-3-yl benzenamine, 3-pyridin-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl pyridine, 3-3-pyridyl aniline, benzenamine, 3-3-pyridinyl, 3-3-pyridinyl aniline, 3-pyridin-3-yl anilin, 3-3-pyridyl phenylamine, 3-pyridine-3-yl aniline, 3-pyridin-3-yl-phenylamine
PubChem CID 459521
IUPAC Name 3-pyridin-3-ylaniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridin-3-ylaniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%