Learn More
3-Pyridineboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30421760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421760 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9913502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-25-7
Formula molecolare C5 H6 B N O2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1cccnc1
IUPAC Name pyridin-3-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 122.92
Peso formulazione 123.0492